Learn More
Invitrogen™ LentiArray™ Cas9 Lentivirus
Marke: Invitrogen™ A32069
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Beschreibung
LentiArray Cas9 Lentivirus bietet eine effiziente Methode, um die Cas9-Nuklease-Expression auf hohem Niveau in einer Vielzahl von Zelltypen zu steuern. Das LentiArray Cas9 Lentivirus-Konstrukt enthält eine für den Menschen codon-optimierte Version von Cas9 mit zwei nukleären Lokalisierungssignalen, um eine effiziente Übertragung in den Zellkern zu ermöglichen.
Die Größe von 1 ml unterstützt Studien mit einem Koinfektionsansatz (Cas9 Lentivirus u. Leit-RNA Lentivirus, werden zusammen geliefert) mit entweder den LentiArray CRISPR-Bibliotheken oder LentiArray Leit-RNAs gegen einzelne Genziele.
- LentiArray Cas9 Lentivirus wird als gebrauchsfertiges Lentivirus in einem Titer von 1 X 107 TU/ml geliefert.
Recommended Storage
Store at -68 to -85°C
Spezifikation
1 x 1 ml Bei -68 bis -85 °C lagern. | |
siRNA | |
Lentivirale Transduktion | |
CRISPR-Gen-Knockout | |
Cas9 Lentivirus | |
Trockeneis |
Lentiviral | |
EF-1a | |
Human | |
LentiArray™ | |
1 ml |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.