missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leptin/OB Antibody (7E10), DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18259650 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18259650 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18259650 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP259497V

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Leptin/OB Monoclonal antibody specifically detects Leptin/OB in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Leptin/OB
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 70000000000
Konjugat DyLight 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias FLJ94114, leptin, leptin (murine obesity homolog), leptin (obesity homolog, mouse), Obese protein, obese, mouse, homolog of, Obesity factor, OBOBS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human Leptin/OB (22-167aa) purified from E. coli.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3952
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.