Learn More
Leptin/OB Mouse anti-Human, Clone: 6, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18455861 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18455861 0.1 mg 0.10 Milligramm
18183532 0.025 mg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18455861 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP221619
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Leptin/OB Monoclonal specifically detects Leptin/OB in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Leptin/OB
Klassifikation Monoclonal
Klon 6
Konzentration 1 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM Phosphate (pH 7.4) and 0.14M NaCl
Gen-Alias FLJ94114, leptin, leptin (murine obesity homolog), leptin (obesity homolog, mouse), Obese protein, obese, mouse, homolog of, Obesity factor, OBOBS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human leptin adsorbed onto aluminum hydroxide gel.
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3952
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ