missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leptin/OB Mouse anti-Human, Clone: 6, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18183532 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18183532 0.025 mg 25 Mikrogramm
18455861 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18183532 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2216190.025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Leptin/OB Monoclonal specifically detects Leptin/OB in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Leptin/OB
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 6
Konzentration 1 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM Phosphate (pH 7.4) and 0.14M NaCl
Gen-Alias FLJ94114, leptin, leptin (murine obesity homolog), leptin (obesity homolog, mouse), Obese protein, obese, mouse, homolog of, Obesity factor, OBOBS
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human leptin adsorbed onto aluminum hydroxide gel.
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3952
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.