Learn More
Melford Leupeptin-Hemisulfat
Beschreibung
Reversibler Inhibitor von Cystein- und Serinproteasen, der Trypsin ähnelt; hemmt Cathepsin B, Kallikrein, Papain, Plasmin, Thrombin und Trypsin.
Reversibler Inhibitor von Cystein- und Serinproteasen, der Trypsin ähnelt; hemmt Cathepsin B, Kallikrein, Papain, Plasmin, Thrombin und Trypsin. Arbeitskonzentration: 1-10µM
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 103476-89-7 |
| Summenformel | C20H38N6O4 1/2H2SO4 |
| Menge | 5 mg |