missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Levodopamethylesterhydrochlorid Mikromol™

Artikelnummer. 30052295
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052295 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30052295 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0262.180025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Levodopa-Methylesterhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-DOPA Methyl Ester Hydrochloride
CAS 1421-65-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-DOPA Methyl Ester Hydrochloride
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C10 H13 N O4 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym L-Tyrosine, 3-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride (1:1), Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, methyl ester, hydrochloride (6CI,7CI), Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, methyl ester, hydrochloride, L- (8CI), L-Tyrosine, 3-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride (9CI), 3,4-Dihydroxyphenyl-L-alanine methyl ester hydrochloride, L-DOPA Me ester hydrochloride, L-Dopa methyl ester hydrochloride, Levodopa methyl ester hydrochloride, Methyl L-3-(3,4-dihydroxyphenyl)alaninate hydrochloride, ST 41769
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO4.ClH/c1-15-10(14)7(11)4-6-2-3-8(12)9(13)5-6;/h2-3,5,7,12-13H,4,11H2,1H3;1H/t7-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-Name Methyl-(2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 247.68
Menge 25 mg
Formelmasse 247.0611 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.