Learn More
Levomefolic Acid, TRC
Artikelnummer. 30008029
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008029 50 mg 50 Milligramm
30008215 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008029 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL37573050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31690-09-2
Summenformel C20 H25 N7 O6
Molekulargewicht (g/mol) 459.46
Synonym Glutamic acid, N-[p-[[(2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4-hydroxy-5-methyl-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, L-(-)- (8CI), L-Glutamic acid, N-[4-[[(2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-, (S)-, L-Glutamic acid, N-[4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoyl]- (9CI), N-[4-[[[(6S)-2-Amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid, (6S)-5-Methyltetrahydrofolic acid, 5-Methyl-(6S)-tetrahydrofolic acid, L-Methylfolate, LMSR, l-N5-Methyl-L-tetrahydrofolic acid, L-Glutamic acid, N-[4-[[[(6S)-2-amino-3,4,5,6,7,8-hexahydro-5-methyl-4-oxo-6-pteridinyl]methyl]amino]benzoyl]-, Levomefolic acid
IUPAC-Name (2S)-2-[[4-[[(6S)-2-amino-5-methyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydropteridin-6-yl]methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid
SMILES CN1[C@@H](CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)CNC3=C1C(=O)N=C(N)N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Levomefolic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H25N7O6/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31)/t12-,13-/m0/s1
Formelmasse 459.1866