missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Levomenol 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Product Code. 30322481
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Unit Size:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30322481 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30322481 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA14629745ME100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

This item is not returnable. View return policy

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemischer Name oder Material alpha-(-)-Bisabolol
CAS 23089-26-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile alpha-(-)-Bisabolol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H26 O
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Levomenol, (-)-α-Bisabolol
InChI-Formel InChI=1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
SMILES CC(=CCC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(=CC1)C)C
IUPAC-Name (2S)-6-Methyl-2-[(1S)-4-Methylcyclohex-3-en-1-yl]hept-5-en-2-ol
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 222.37
Menge 1 mL
Formelmasse 222.1984 g/mol
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.