Learn More
Levomprololhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Levomoprolol |
| CAS | 77164-20-6 |
| Summenformel | C13 H21 N O3 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (S)-1-(2-Methoxyphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (2S)-1-(2-Methoxyphenoxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (-)-Moprolol, Levotensin, l-Moprolol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H21NO3/c1-10(2)14-8-11(15)9-17-13-7-5-4-6-12(13)16-3/h4-7,10-11,14-15H,8-9H2,1-3H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccccc1OC[C@@H](O)CNC(C)C |
| IUPAC-Name | (2S)-1-(Isopropylamino)-3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 239.31 |
| Formelmasse | 239.1521 |