missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Levopropoxyphen-Napsylat, LoGiCal

Artikelnummer. 30461566
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30461566 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30461566 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR3121.00

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Levopropoxyphene Napsylate
CAS 55557-30-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Levopropoxyphene Napsylate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C22 H29 N O2 . C10 H8 O3 S . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Naphthalenesulfonic acid, compd. with [R-(R*,S*)]-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenyl-1-(phenylmethyl)propyl propanoate (1:1), monohydrate (9CI), Benzeneethanol, α-[2-(dimethylamino)-1-methylethyl]-α-phenyl-, propanoate (ester), [R-(R*,S*)]-, 2-naphthalenesulfonate (salt), monohydrate (9CI)
InChI-Formel InChI=1S/C22H29NO2.C10H8O3S.H2O/c1-5-21(24)25-22(18(2)17-23(3)4,20-14-10-7-11-15-20)16-19-12-8-6-9-13-19;11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h6-15,18H,5,16-17H2,1-4H3;1-7H,(H,11,12,13);1H2/t18-,22+;;/m0../s1
Lösungstyp Neat
SMILES O.CCC(=O)O[C@](Cc1ccccc1)([C@@H](C)CN(C)C)c2ccccc2.OS(=O)(=O)c3ccc4ccccc4c3
IUPAC-Name [(2R,3S)-4-(Dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-yl]propanoat; Naphthalin-2-sulfonsäure; Hydrat
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 565.72
Menge 10 mg
Formelmasse 565.2498 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.