Learn More
Levothyroxin-Natrium Mikromol™
Beschreibung
Levothyroxin-Natrium
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Levothyroxine Sodium |
| CAS | 25416-65-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Levothyroxine Sodium |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C15 H10 I4 N O4 . Na . H2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Levothyroxine sodium, Sodium (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H11I4NO4.Na.H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;1H2/q;+1;/p-1/t12-;;/m0../s1 |
| SMILES | O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Natrium;(2S)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propanoat;hydrat |
| Mehr anzeigen |