missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LG 101506, Tocris Bioscience™

Selective RXR modulator

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 350850

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13413104

  • 1242.15 € / 50 Milligramm

Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Selective RXR modulator (Ki values are 3, 9 and 11 nM for RXRα, RXRβ and RXRγ respectively). Displays poor binding affinity for RAR isoforms (Ki values are 2746, 3516 and >10,000 nM for RARα, RARβ and RARγ respectively). Binding to RXR results in selective activation of RXR:PPARγ, RXR:PPARα and RXR:PPARδ heterodimers.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

331248-11-4
420.541
7-3,5-di-tert-butyl-2-2,2-difluoroethoxy phenyl-3-methylocta-2,4,6-trienoic acid
7-[3,5-ditert-butyl-2-(2,2-difluoroethoxy)phenyl]-3-methylocta-2,4,6-trienoic acid
C25H34F2O3
BHIBZAZKKARFIM-UHFFFAOYSA-N
71433850
CC(=CC(=O)O)C=CC=C(C)C1=CC(=CC(=C1OCC(F)F)C(C)(C)C)C(C)(C)C

Spezifikation

50mg
331248-11-4
7-3,5-di-tert-butyl-2-2,2-difluoroethoxy phenyl-3-methylocta-2,4,6-trienoic acid
CC(=CC(=O)O)C=CC=C(C)C1=CC(=CC(=C1OCC(F)F)C(C)(C)C)C(C)(C)C
420.541
420.53
LG 101506
C25H34F2O3
BHIBZAZKKARFIM-UHFFFAOYSA-N
7-[3,5-ditert-butyl-2-(2,2-difluoroethoxy)phenyl]-3-methylocta-2,4,6-trienoic acid
71433850
>98%
Videos
Dokumentation