missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lgr4/GPR48 Antibody (852229), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18514598 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18514598 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18514598 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB7750X

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Lgr4/GPR48 Monoclonal antibody specifically detects Lgr4/GPR48 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Lgr4/GPR48
Anwendungen Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 852229
Konjugat Alexa Fluor 532
Verdünnung Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias GPR48G protein-coupled receptor 48, G-protein coupled receptor 48, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Lgr4/GPR48, Met1-Asp951, Accession # Q9BXB1
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55366
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.