missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lgr4/GPR48 Antibody (OTI2D1), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18145605 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18145605 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18145605 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP272006AF532

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Lgr4/GPR48 Monoclonal specifically detects Lgr4/GPR48 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Lgr4/GPR48
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2D1
Konjugat Alexa Fluor 532
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias GPR48G protein-coupled receptor 48, G-protein coupled receptor 48, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 4
Gensymbole LGR4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 230-540 of human Lgr4/GPR48 (NP_060960 ) produced in HEK293T cells.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet GPCR
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55366.0
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.