missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Lgr5/GPR49 Monoclonal antibody specifically detects Lgr5/GPR49 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Lgr5/GPR49 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 707042 |
| Konjugat | PE/ATTO 594 |
| Verdünnung | Flow Cytometry |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | FEX, G protein-coupled receptor 49, GPR49G-protein coupled receptor HG38, GPR67, G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GRP49, HG38, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5, MGC117008, orphan G protein-coupled receptor HG38 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Lgr5/GPR49, Met1-Ile560, Accession # O75473 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?