missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lgr5/GPR49 Antibody (CL13567) [PerCP], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30307188 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30307188 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30307188 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP324570PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Lgr5/GPR49 Monoclonal antibody specifically detects Lgr5/GPR49 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Lgr5/GPR49
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL13567
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias FEX, G protein-coupled receptor 49, GPR49G-protein coupled receptor HG38, GPR67, G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GRP49, HG38, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5, MGC117008, orphan G protein-coupled receptor HG38
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O75473, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, GPCR, Neuroscience, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8549
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.