Learn More
LGR5 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30235118 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30235118 150 μL 150 Mikroliter
30233533 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30235118
Marke: Proteintech 300071AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The LGR5 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human LGR5. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The LGR5 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen LGR5
Anwendungen Western Blot, ELISA
Konzentration 750 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole FEX; GPR49; GPR67; GRP49; HG38; MGC117008
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8549
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 100 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG