missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ LHR Antibody (LHCGR/7398) [PE], Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
LHR Monoclonal antibody specifically detects LHR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | LHR |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | LHCGR/7398 |
| Konjugat | PE |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | FLJ41504, HHG, hypergonadotropic hypogonadism, LCGRLH/CGR, LH/CG-R, LHRHR, LHRLGR2ULG5, LSH-R, Luteinizing hormone receptor, luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor, lutropin/choriogonadotropin receptor, lutropin-choriogonadotropic hormone receptor |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa 100-300) of human LHR protein (exact sequence is proprietary) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?