Learn More
Macherey-Nagel™ LiChrospher™ 100 RP 18 ec Säule für die analytische HPLC
Artikelnummer. 10082951 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10082951
Marke: Macherey-Nagel™ 728034.20
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Quervernetzt Octadecyl
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Länge (metrisch) 125 mm
Kompatibilität der mobilen Phase Acetonitril/Wasser
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 100 Å
Menge 1 Pk.
Lösungsmittel Acetonitril/Wasser
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 21%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ Analysesäule
Verfahren HPLC