Learn More
Macherey-Nagel™ LiChrospher™ 100 RP 8 ec Säule für die analytische HPLC
Marke:  Macherey-Nagel™ 728029.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10003081
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Analytical Column
4 mm
Acetonitrile/water
100 Å
Acetonitrile/water
C8
12.5%
Yes
Analytical Column
Octyl
250 mm
5 μm
1 Pk.
L7
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
HPLC