Learn More
Liebherr™ Kühlschrank FK5440
Entwickelt für die optimale Lagerung von gefrorenen Materialien und Proben. Liebherr™ Tiefkühlgeräte mit statischer Kühlung sind mit 3 oder 14 Körben oder 14 durchgehenden Schubfächern erhältlich . Wählen Sie zwischen einer weißen Außenseite oder einer Außenseite aus Edelstahl. Die Tiefkühlgeräte mit großem Fassungsvermögen verfügen über eine elektronische Steuerung für gleichbleibende Temperaturen.
Marke: Liebherr™ FK 5440
Weitere Details : Netto-Gewicht : 69.00000kg
Beschreibung
Modernes Labortiefkühlgerät zur Aufbewahrung gefrorener Proben- Die verstellbare Temperatur kann für maximale Temperaturstabilität präzise eingestellt werden
- Bedienfeld mit Digitalanzeige und hör- und sichtbarem Alarm bei offener Tür oder hoher Temperatur
- Automatisches Gefrieren und schnelles Abkühlen mit umweltfreundlichem Kältemittel nach dem Öffnen der Tür
- Hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung für eine lange Lebensdauer
- Mit optimierten, leistungsstarken Komponenten
- Lieferung mit 14 Körben oder langlebigen Schubfächern bei der 5000-Serie und 3 Körben bei der 4000-Serie
- Umkehrbare Tür mit Sicherungsverriegelung für die sichere Aufbewahrung wertvoller Güter