Beschreibung
Beinhaltet
Hintergrundplatte; ROI-Kalibrierplatte; sechs Spektral-Kalibrierplatten mit FAM™, SYBR™ Green, VIC™, NED™, TAMRA™ und ROX™ Farbstandards; zwei Normalisierungsplatten; RNase-P-Instrumentenprüfplatte
Enthält Kalibrierplatten zur Durchführung einer Spektralkalibrierung mit FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™ Green, Tamra™, NED™ Farbstoffen, Platten zur Durchführung einer ROI-Kalibrierung (Region-of-Interest), Normierungskalibrierung und zur Durchführung einer RNase-P-Verifizierung. Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.Die Farbstoffformulierungen für Ihr ViiA™7 System verbessern die Ergebnisse bei Multiplexing, indem sie Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer darstellen.
Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden. Vollständige Anweisungen finden Sie im Wartungshandbuch des Geräts.
Bestellinformation
Kit bei -15 ° bis -25 °C lagern
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Includes: • 1 background calibration plate • 1 ROI calibration plate • 6 spectral calibration plates with FAM, SYBR Green, VIC, NED, TAMRA, and ROX dye standards • 2 normalization calibration plates • 1 RNase P instrument verification plate Store kit at -5 to -30°C. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, VIIa™ 7 Systeme |
| Produkttyp | Kalibrierungs-Installationskit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
| Menge | 1 kit |
| Kalibrierungsart | Spektralkalibrierung |