Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager Band Excision Kit
Ein persönliches Bildgebungssystem zur Dokumentation und Analyse von Agarosegelen und E-Gel™-Kassetten
Marke: Invitrogen™ 4466605
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beinhaltet: 1 x Basisaktivator. 1 x Gel-Schneidetablett
Beschreibung
Das E-Gel Imager Band Excision Kit ist ein wertvolles Zubehör für die Gewinnung ausgewählter Banden aus Agarose-Gelen. Das Kit enthält alles, was für das Ausschneiden einer bestimmten Bande aus selbst gegossenen Gelen erforderlich ist, unter Verwendung der E-Gel Imager Blaulicht-Basis oder der E-Gel Imager UV-Licht-Basis.
- Schützen Sie die Lichtbasis bei der Gewinnung der Banden
- Aktivieren Sie die Lichtbasis ohne Kamerahaube
- Schneiden Sie das Gel und nicht die Oberfläche der Lichtbasis
- Das Kit enthält einen Gel-Schneidschutz, der speziell für die E-Gel Imager Blau- und UV-Licht-Sockel entwickelt wurde
- Der Schneidschutz hilft bei der Gewinnung des zu untersuchenden Bandes, ohne die Oberfläche der Lichtbasis zu beschädigen
- Kein Risiko für die Integrität zukünftiger Bilder, wenn die Bande direkt auf der Oberfläche der Lichtbasis ausgeschnitten wird
- Lassen Sie die Beleuchtung eingeschaltet
- Speziell entwickelt, um die Durchleuchtung zu deaktivieren, wenn die Kamerahaube von der Lichtbasis entfernt wird, um die Exposition gegenüber intensivem blauem Licht zu verhindern, das die Augen schädigen kann oder gegenüber UV-Licht, das Augen und Haut schädigen kann
- Der magnetische Schlüssel ermöglicht die Durchleuchtung bei entfernter Kamerahaube
Acrylamid-Gelelektrophorese, Agarose-Gelelektrophorese, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Extraktion, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting
Spezifikation
1 x Basisaktivator. 1 x Gel-Schneidetablett. Bei Raumtemperatur lagern. |
|
E-Gel™ | |
Raumtemperatur |
E-Gel™ Imager | |
Bandexzisionskit für Imager |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.