Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager Qdot™ 625 Filter
Leistungsstarkes und flexibles System zur Dokumentation von Gelbildern mithilfe von mehreren Nukleinsäurefarbstoffen und sogar Qdot™ Nanokristallen
Marke:  Invitrogen™ 4466607
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Artikelnummer. 11622129
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beinhaltet: 1 x E-Gel Imager Qdot 625 Filter
Beschreibung
Beschreibung
Jedes E-Gel Bildgebungssystem enthält einen Universalfilter mit der zugehörigen Kamerahaube. Der E-Gel Imager Qdot™625-Filter ist für Anwendungen mit der Qodot 625 Nanokristalltechnologie optimiert.
  • Wechseln Sie Filter einfach und ohne Werkzeuge
  • Filtertabletts ermöglichen einfaches Austauschen ohne zusätzliche Werkzeuge
  • Jede E-Gel Bildgebungs-Kamerahaube wird mit einem vorinstallierten Universalfilter geliefert
  • Alternative Filter können einfach verwendet werden, indem Sie einfach das Universalfiltertablett entfernen und das Filtertablett Ihrer Wahl in die Kamerahaube schieben
  • Rechter Filter für die meisten Anwendungen
  • Der Universalfilter, der zum Zeitpunkt des Kaufs in der Kamerahaube installiert wurde, ist akzeptabel
  • Derzeit sind spezielle alternative Filter verfügbar
  • Qdot 625 Filter kann mit Qdot Nanokristallen mit Emissionsspitzen von 625 nm verwendet werden
  • Marker oder Farbstoff: Qdot 625
Agarosegelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Spezifikation
Spezifikation
1 x E-Gel™ Imager Qdot™ 625 Filter.
Bei Raumtemperatur lagern.
E-Gel™
Emissionsfilter
Raumtemperatur
E-Gel™ Imager
Filter für Imager
Qdot™ 625
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.