Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager Universal Filter
Ein persönliches Bildgebungssystem zur Dokumentation und Analyse von Agarosegelen und E-Gel™-Kassetten
Marke: Invitrogen™ 4466606
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beinhaltet: 1 x E-Gel Imager Universal Filter
Beschreibung
Der E-Gel Imager ist ein sehr leistungsfähiges und flexibles System, das die Dokumentation von Gel-Bildern mit mehreren Nukleinsäurefarbstoffen und sogar Qdot™ Nanokristallen ermöglicht. Jedes E-Gel Bildgebungssystem enthält einen Universalfilter zusammen mit der Kamerahaube.
- Wechseln Sie Filter einfach und ohne Werkzeuge
- Filtertabletts ermöglichen einfaches Austauschen ohne zusätzliche Werkzeuge
- Jede E-Gel Bildgebungs-Kamerahaube wird mit einem vorinstallierten Universalfilter geliefert
- Alternative Filter können einfach verwendet werden, indem Sie einfach das Universalfiltertablett entfernen und das Filtertablett Ihrer Wahl in die Kamerahaube schieben
- Rechter Filter für die meisten Anwendungen
- Der Universalfilter, der zum Zeitpunkt des Kaufs in der Kamerahaube installiert wurde, ist akzeptabel
- Marker oder Farbstoff: Ethidiumbromid
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Spezifikation
1 x E-Gel™ Imager Universal Filter. Bei Raumtemperatur lagern. |
|
E-Gel™ | |
Emissionsfilter | |
Raumtemperatur |
E-Gel™ Imager | |
Filter für Imager | |
Ethidiumbromid, SYBR™ Safe |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.