Learn More
Beinhaltet: 1 x E-Gel™ Imager UV Light Base
Beschreibung
Die UV-Lichtbasis des E-Gel Imager ist eine von drei austauschbaren Untergründen, die zusammen mit der E-Gel Imager Camera Hood das E-Gel Imager-System bilden. Die UV-Lichtbasis des E-Gel Imager ist ein kompakter UV-Lichttransilluminator für selbstgegossene Gele sowie E-Gel™ Agarose-Gelkassetten, die mit Ethidiumbromid gefärbt sind. Die UV-Lichtbasis eignet sich am besten für Ethidiumbromid.
- Die E-Gel-Adapterbasis wurde entwickelt, um entweder das E-Gel iBase Energiesystem in Verbindung mit dem E-Gel Safe Imager™ oder die E-Gel Go Basis mit dem integrierten blauen Transilluminator mit Strom zu versorgen, sodass E-Gel-Kassetten direkt im E-Gel Imager betrieben werden können
- Dies ermöglicht eine Echtzeit-Bilderfassung, während Proben auf dem Gel laufen
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Spezifikation
1 x E-Gel™ Imager UV Light Base. Bei Raumtemperatur lagern. |
|
E-Gel™ | |
Ethidiumbromid | |
E-Gel™ Imager |
E-Gel™ Imager | |
UV-Lichtbasis für Imager | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.