Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager UV/SYBR™ Filter
Optimierter Filter zur Verwendung mit dem E-Gel™ Imager System
Marke: Invitrogen™ 4466608
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beinhaltet: 1 x E-Gel™ Imager UV/SYBR™ Filter
Beschreibung
Schieben Sie einfach diesen E-Gel Imager UV/SYBR™ Filter ein, um den vorinstallierten Universalfilter zur Visualisierung von SYBR-Farbstoffen wie SYBR Safe bei Verwendung von UV-Durchleuchtung anstelle von Blaulicht-Durchleuchtung zu ersetzen.
- Wechseln Sie Filter einfach und ohne Werkzeuge
- Mit dem E-Gel Imager erhalten Sie schnell und einfach hochwertige Bilder
- Filtereinsätze ermöglichen ein einfaches Wechseln ohne zusätzliche Werkzeuge
- Jede E-Gel Bildgebungs-Kamerahaube wird mit einem vorinstallierten Universalfilter geliefert
- Alternative Filter können leicht verwendet werden, indem Sie einfach den Universalfiltereinsatz entfernen und den Filtereinsatz Ihrer Wahl in die Kamerahaube schieben
- Der UV/SYBR-Filter kann zur Dokumentation von Gelen mit einer SYBR-Färbung mittels UV-Durchleuchtung ausgewählt werden
- Kompakte Lösung für Agarose-Gelbildgebung, -analyse und -dokumentierung
- Sehr leistungsfähiges und flexibles System, mit dem Sie Gel-Bilder mit mehreren Nukleinsäurefarbstoffen dokumentieren können
- Jedes E-Gel Imager enthält einen Universalfilter zusammen mit der Kamerahaube
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Spezifikation
1 x E-Gel™ Imager UV/SYBR™ Filter. Bei Raumtemperatur lagern. |
|
E-Gel™ | |
Emissionsfilter | |
Raumtemperatur |
E-Gel™ Imager | |
Filter für Imager | |
SYBR™-sicher |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.