Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager White-Light Conversion Screen
Ermöglicht die Visualisierung von Proteingelen mit dem E-Gel Imager
Marke: Invitrogen™ 4473061
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beinhaltet: 1 E-Gel Imager White-Light Conversion Screen
Beschreibung
Wandelt blaues Licht, das von der E-Gel Imager Blaulicht-Basis emittiert wird, sowie das von der E-Gel Imager UV-Licht-Basis ausgestrahlte UV-Licht in weißes Licht um, um die Verwendung des leistungsstarken und intuitiven E-Gel Imager Software-Pakets zur Analyse und Quantifizierung von Protein-Gelen zu ermöglichen. Der E-Gel Imager Weißlicht-Konvertierungs-Bildschirm ist kompatibel mit Proteingelfärbungen wie SimplyBlue™ Safe, SilverQuest™ Silber und Coomassie Blue.
- Ein unverzichtbares Upgrade für den E-Gel Imager
- Ideal für die Analyse von Protein- und mit Silber gefärbten Gelen
- Kostengünstige Alternative zu teuren Geräten für die Proteingel-Visualisierung
Agarose-Gelelektrophorese, DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und -Blotting, Protein-Gelelektrophorese, Protein-Gelfärbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
1 E-Gel™ Imager White-Light Conversion Screen Bei Raumtemperatur lagern |
|
E-Gel™ | |
Raumtemperatur |
E-Gel™ Imager | |
Weißlicht Konverterplatte für Imager |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.