Learn More
Purolite™ Lifetech™ ECR Resins for Enzyme Immobilization, 300 to 710 μm
Artikelnummer. 17009343
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Porengröße:
1200 bis 1800 Å
220 bis 340 Å
300 bis 600 Å
400 bis 650 Å
600 bis 1200 Å
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Porengröße unitSize
17009343 1 kg 1200 bis 1800 Å 1 Kilogramm
17009373 1 kg 300 bis 600 Å 1 Kilogramm
17019323 250 g 220 bis 340 Å 250 Gramm
17019383 250 g 1200 bis 1800 Å 250 Gramm
17029323 1 kg 220 bis 340 Å 1 Kilogramm
17029383 1 kg 1200 bis 1800 Å 1 Kilogramm
17039333 250 g 600 bis 1200 Å 250 Gramm
17039363 250 g 1200 bis 1800 Å 250 Gramm
17049333 1 kg 600 bis 1200 Å 1 Kilogramm
17049353 250 g 600 bis 1200 Å 250 Gramm
17049363 1 kg 1200 bis 1800 Å 1 Kilogramm
17049383 250 g 400 bis 650 Å 250 Gramm
17059353 1 kg 600 bis 1200 Å 1 Kilogramm
17059373 250 g 600 bis 1200 Å 250 Gramm
17059383 1 kg 400 bis 650 Å 1 Kilogramm
17069373 1 kg 600 bis 1200 Å 1 Kilogramm
17079313 50 g - 50 Gramm
17079323 250 g 300 bis 600 Å 250 Gramm
17079353 250 g 600 bis 1200 Å 250 Gramm
17089313 250 g - 250 Gramm
17089323 1 kg 300 bis 600 Å 1 Kilogramm
17089343 250 g 300 bis 600 Å 250 Gramm
17089353 1 kg 600 bis 1200 Å 1 Kilogramm
17099313 1 kg - 1 Kilogramm
17099333 250 g 1200 bis 1800 Å 250 Gramm
17099343 1 kg 300 bis 600 Å 1 Kilogramm
17099363 250 g 300 bis 600 Å 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 17009343 Lieferant Purolite™ Lieferanten-Nr. LS0124594
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Lifetech™ ECR resins are robust polymeric resins designed for research and industrial immobilization of enzymes. Available for covalent, ionic, adsorption and affinity immobilization.
  • Enzymimmobilisierung durch Adsorption, kovalente, IEX und Affinität
  • Hohe mechanische Stabilität
  • Hohe Porosität
  • Nach der Immobilisierung leicht getrocknet
  • Geeignet für Batch- und Säulenkonfiguration
  • Optimal für den Einsatz in organischen lösungsmittelfreien/wasserfreien Systemen
  • Entspricht ResAP(2004) 3
  • Halal, Koscher und TSE/BSE/GVO-frei
Spezifikation
pH-Bereich pH 5 bis 9
Porengröße 1200 bis 1800 Å
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Partikelgröße 300 bis 710 μm
Feuchtigkeit 70 bis 80%
Funktionalität/ Interaktionstyp Epoxid
Form Nass
Produktlinie Lifetech
Menge 1 kg
Typ Epoxid-Methacrylat
Format White to Off-White Spherical Beads