missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ LIGHT GUIDE

Artikelnummer. 11825113
Change view
Click to view available options
Typ:
Lichtführung 1500
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
11825113 Lichtführung 1500 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11825113 Lieferant Zeiss™ Lieferanten-Nr. 4170720000000

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz mit Zeiss Mikroskopen entwickelt

Kompatible Mikroskope

  • Axio Zoom.V16
  • Stemi 2000
  • Stemi 2000 C
  • Stemi 2000 CS
  • Stereo Discoverer.V 20
  • Stereo Discoverer.V 8
  • Stereo-Lumar.V12

Spécification

Typ Lichtführung 1500
Beschreibung Zwei Arme:5,6 x 1000mm
Durchmesser (metrisch) 5,6 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zeiss Mikroskope
Länge (metrisch) 1000 mm
Menge Je 1
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.