Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid DyLight 405 Antibody Labeling Kit
Artikelnummer. 18706683 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
300 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18706683 300 μg 1 Set
18719943 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18706683 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. 3210010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Antibody labeling kit
DyLight 405 provides blue fluorescence for a wide array of fluorescence labeling-based applications. It has a strong absorption at 400nm, high fluorescence at 420nm (extinction coefficient 3.0 x10&superscript_begin;4&superscript_end; cm&superscript_begin;-1&superscript_end;M&superscript_begin;-1&superscript_end;) and high quantum yield.
Bestellinformation
Quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 300 μg
Konjugat DyLight 405
Produkttyp Rapid DyLight 405 Antibody Labeling Kit