missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid DyLight 405 Antibody Labeling Kit

Artikelnummer. p-7070006 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
300 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18706683 300 μg 1 Set
18719943 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18706683 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. 3210010

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Antibody labeling kit

DyLight 405 provides blue fluorescence for a wide array of fluorescence labeling-based applications. It has a strong absorption at 400nm, high fluorescence at 420nm (extinction coefficient 3.0 x10&superscript_begin;4&superscript_end; cm&superscript_begin;-1&superscript_end;M&superscript_begin;-1&superscript_end;) and high quantum yield.

Bestellinformation

Quantity

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 300 μg
Konjugat DyLight 405
Produkttyp Rapid DyLight 405 Antibody Labeling Kit
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.