Learn More
Biochrom Lightwave 3+
The Lightwave 3+ is a split beam UV/Vis spectrophotometer that combines ease of use with the flexibility of a 40 mm sample port. Expect exceptionally high resolution with the 3 nm bandwidth.
6605.00 € - 7455.00 €
Spezifikation
Höhe der Strahlmitte | 15 mm |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 15,3 in. |
Tiefe (metrisch) | 390 mm |
Detektortyp | Twin-CMOS-Array |
Display | Graphic LCD |
Produktcode | Marke | Enthält | Schnittstelle | Drucker inklusive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Schnittstelle | Drucker inklusive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17153628
|
Biochrom
80-3007-47 |
Spektralphotometer | Großes Display, Bedientastatur, USB-Anschluss, PC über PVC-Software | Nein |
6605.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17283064
|
Biochrom
80-3007-48 |
Spektralphotometer, integrierter serieller Drucker | Großes Display, Bedientastatur, USB-Anschluss, PC über PVC-Software | Ja |
7275.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17293064
|
Biochrom
80-3007-49 |
Spektralphotometer, Bluetooth-Konnektivität | Großes Display, Bedientastatur, USB-Anschluss, PC über PVC-Software, Bluetooth-Konnektivität | Nein |
7275.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
17203074
|
Biochrom
80-3007-50 |
Spektralphotometer, Bluetooth-Konnektivität, integrierter serieller Drucker | Großes Display, Bedientastatur, USB-Anschluss, PC über PVC-Software, Bluetooth-Konnektivität | Ja |
7455.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Split Beam (RBC) UV/Vis Spectrophotometer covering 190 to 1100 nm (3 nm bandwidth)
- USB port for data collection
- Accepts 10, 20, and 40 mm path length cuvettes
- Built-in software provides flash scan, fixed wavelength measurements, kinetics, and concentration with comprehensive graphics capability plus the ability to store up to 90 methods
- Choose to include a built-in serial printer, Bluetooth connectivity, or both
- Lightweight and stackable for storage
Spezifikation
15 mm | |
390 mm | |
Graphic LCD | |
Xenon-Blitz | |
3 nm | |
120/240 V | |
3,9 in. | |
Flachgitter | |
±1,3 % oder ±0,008 A, je nachdem, welcher Wert bei 546 nm größer ist | |
±0,002 bis 0,5 A bei 546 nm | |
< 0,5 %T 340 nm | |
± 1 nm | |
3 kg | |
260 mm |
15,3 in. | |
Twin-CMOS-Array | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch | |
Lightwave 3+ | |
Spektralphotometer | |
190 bis 1100 nm | |
100 mm | |
± 0,005 Spitze bis Spitze ± 0,002 RMS | |
-0,3 bis 2,5 A, 0,3 bis 199 %T | |
Round | |
±2 nm | |
6,6 lb. | |
10 in. |