Learn More
Invitrogen™ LIMK2 Recombinant Human Protein
LIMK2 is a serine/threonine kinase.
Marke:  Invitrogen™ PR7519B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15488603
  • 2915.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
LIMK2 is involved in regulation of actin cytoskeletal changes via phosphorylation of cofilin. LIMK2 has also been implicated in brain development.
Spezifikation
Spezifikation
NP_005560
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol
100μg
RUO - research use only
LIMK2
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
99.7kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
LISK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus