Learn More
Humanes LIMP2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
LIMP2 Synthetisches Peptid, PEP-0660, von Invitrogen ™
Marke:  Invitrogen PEP0660
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15378850
  • 130.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
LIMP-2 Synthetisches Peptid, PEP-0660, von Invitrogen.
Kreuzreaktivität: Human
Rezeptur: 50μ g aufgereinigtes Peptid (200 g/ml) in PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem LIMP-2 überein. Pep-0660 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20540 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
950
gereinigt
Humanes LIMP2
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
Q14108
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
SCARB2
0.02 % Natriumazid
50 μ g
PBS