Learn More
Invitrogen™ Humanes LIN28A, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Lin28 Synthetisches Peptid, PEP-1012, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem Lin28 überein. PEP-1012 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20898 verwendet werden.Spezifikation
79727 | |
gereinigt | |
Human LIN28A | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9H9Z2 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
LIN28A | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |