Learn More
LIN37 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26651-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885055
  • 112.71 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
LIN37, also named as Antolefinin and MSTP064, is a component of the DREAM complex (also named LINC complex). LIN37 migrates to 37 kDa for modification.
Spezifikation
Spezifikation
LIN37
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96GY3
Antolefinin, F25965, lin 37, lin 37 homolog (C. elegans), LIN37, Protein lin 37 homolog, ZK418.4
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
55957
Western Blot
Unconjugated
LIN37
Liquid
LIN37
LIN37 Fusion Protein Ag24565
Antigen Affinity Chromatography