Learn More
LIN7C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | LIN7C |
---|---|
Konzentration | 0.25 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883404
|
Proteintech
14656-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873404
|
Proteintech
14656-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Protein assembly at the post synaptic density (PSD) of neuronal synapses is mediated in part by protein interactions with PDZ (PSD-95/discs large/zona occludens-1) motifs. The Mammalian LIN-7 (MALS) proteins are a family of small synaptic proteins that are the mammalian homologs of LIN-7, a C. elegans protein essential for vulval development. MALS proteins are also known as Veli (Vertebrate Lin-7) proteins. MALS-3 mRNA is most abundant in kidney, followed by brain, liver, thymus and heart. MALS-3 is undetectable in spleen. In cultured cortical neurons, MALS proteins are clustered together with PSD-95 and NMDA-type glutamate receptors. MALS proteins are suggested to have roles in regulating the recruitment of neurotransmitter receptors to the PSD and in the assembly of proteins involved in synaptic vesicle exocytosis and synaptic junctions.Spezifikation
LIN7C | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O88952, Q792I0, Q9NUP9 | |
22343, 55327, 60442 | |
LIN7C Fusion Protein Ag6265 | |
Primary | |
-20°C | |
LIN7C |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
LIN 7 C, lin 7 homolog C (C. elegans), LIN 7C, LIN7C, MALS 3, MALS3, Mammalian lin seven protein 3, Protein lin 7 homolog C, Veli 3, VELI3, Vertebrate lin 7 homolog 3 | |
Lin7c | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |