Learn More
Kartell™ CLIPS FOR ITEM 296 3047067(VE=6Stck.)
Kartell™ Verbindungsclips für Mikrotest-Röhrchengestelle werden in Packungen mit 6 St. geliefert und ermöglichen das Anbringen von Racks in einer Reihe oder Rücken an Rücken.
Marke:  Kartell™ 0029500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12047002
  • 9.60 € / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Befestigung der Gestelle in Reihe oder Rücken an Rücken
  • Hervorragend für Präparierungsarbeiten
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Hellgrau
Polypropylen
Kartell™ 296