Learn More
Linolsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044723
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
60-33-3
C18H32O2
280.452
MFCD00064241
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
5280450
CHEBI:17351
(9Z,12Z)-Octadeca-9,12-diensäure
CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
60-33-3
C18H32O2
280.452
MFCD00064241
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
5280450
CHEBI:17351
(9Z,12Z)-Octadeca-9,12-diensäure
CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Unsaturated μ-6 fatty acid Linoleic acid is involved in the production of quick-drying oils which are used in oil paints and varnishes. It is also used in beauty products due to its beneficial properties on the skin such as moisture retention. It is a key starting material for the synthesis of linoleyl alcohol and octadecanoic acid. It is used as a precursor of arachidonic acid (AA) and various prostaglandins. It may be used to improve the delivery and efficacy of anti-cancer drugs and in cancer protection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ungesättigte µ6-Linolsäure dient zur Herstellung schnell trocknender Öle für Ölfarben und Lacke. Wird aufgrund vorteilhafter Hautpflegeeigenschaften (z. B. Feuchtigkeitsretention) auch in Kosmetikprodukten verwendet. Wichtiges Ausgangsmaterial für die Synthese von Linoleylalkohol und Otadecansäure. Vorläufer der Arachidonsäure und verschiedener Prostaglandine. Kann Verabreichung und Wirksamkeit von Krebsmedikamenten verbessern und vor Krebs schützen.
Löslichkeit
Mischbar mit Dimethylsulfoxid, Ethanol, Ether, Petrolether, Dimethylformamid, Aceton und Benzol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Linoleic acid
Schmelzpunkt -12°C
Dichte 0.902
Siedepunkt 230°C (16 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Weak, Characteristic
Strukturformel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Brechungsindex 1.4699
Menge 5 g
Beilstein 1727101
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,5505
Löslichkeitsinformationen Miscible with dimethyl sulfoxide,ethanol,ether,petroleum ether,dimethylformamide,acetone and benzene. Insoluble in water.
Formelmasse 280.45
Reinheit (%) 95%