Learn More
Liothyronin-Ethylester, Mikromol™
Beschreibung
Liothyroninethylester
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Liothyronine Ethyl Ester |
| CAS | 3005-97-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Liothyronine Ethyl Ester |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C17 H16 I3 N O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Liothyronine Ethyl Ester, O-(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-Tyrosine ethyl ester, Alanine, 3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-, ethyl ester (7CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H16I3NO4/c1-2-24-17(23)14(21)7-9-5-12(19)16(13(20)6-9)25-10-3-4-15(22)11(18)8-10/h3-6,8,14,22H,2,7,21H2,1H3/t14-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1 |
| IUPAC-Name | Ethyl-(2S)-2-Amino-3-[4-(4-Hydroxy-3-iodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]propanoat |
| Mehr anzeigen |