Learn More
Hamilton™ Liq-Glass
Artikelnummer. 10083543
Change view
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
DIN
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen unitSize
10083543 DIN 1 Stück
11590162 BNC-Anschluss 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10083543 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 238185
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Anschlusstypen DIN
Typ Liq-Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den täglichen Laboreinsatz, Titrationen mit starken Säuren sowie in starken Basen
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) -10 °C bis +100 °C
Länge (metrisch) 120 mm