Learn More
Hamilton™ Liq-Glass
209.00 € - 213.00 €
Spezifikation
Typ | Liq-Glas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den täglichen Laboreinsatz, Titrationen mit starken Säuren sowie in starken Basen |
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | -10°bis +100 °C |
Länge (metrisch) | 120 mm |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10083543
|
Hamilton™
238185 |
DIN |
213.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11590162
|
Hamilton™
238180 |
BNC-Anschluss |
209.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Liq-Glas | |
0 bis 14 | |
120 mm |
Für den täglichen Laboreinsatz, Titrationen mit starken Säuren sowie in starken Basen | |
-10°bis +100 °C |