Learn More
Hamilton™ Liq-Glass
Beschreibung
Robuste, kombinierte pH Elektrode für den täglichen Laborgebrauch
Vielseitig einsetzbar sowohl im stark sauren, als auch im basischen Bereich
Sehr gute Eignung für Säure/Base-Titrationen
Seriennummer, Zertifikat
Typ: pH-Elektrode LIQ-GLASS
Vielseitig einsetzbar sowohl im stark sauren, als auch im basischen Bereich
Sehr gute Eignung für Säure/Base-Titrationen
Seriennummer, Zertifikat
Typ: pH-Elektrode LIQ-GLASS
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | S7 |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Typ | Liq-Glas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den täglichen Einsatz im Labor |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |