Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Liquiritin |
| CAS | 551-15-5 |
| Schmelzpunkt | >207.0°C |
| Summenformel | C21H22O9 |
| MDL-Nummer | MFCD00210526 |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: practically insoluble in ethanol, soluble in dmso, methanol |
| InChI-Schlüssel | DEMKZLAVQYISIA-ZRWXNEIDSA-N |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[C@@H]2CC(=O)C3=CC=C(O)C=C3O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-Name | (2S)-7-hydroxy-2-(4-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}phenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one |
| Mehr anzeigen |