missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liquiritin, TRC

Artikelnummer. 30135911
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135911 100 mg 100 Milligramm
30132768 25 mg 25 Milligramm
30007003 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135911 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL468830100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 551-15-5
Summenformel C21 H22 O9
Molekulargewicht (g/mol) 418.39
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-[4-(β-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-2,3-dihydro-7-hydroxy-, (2S)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-[4-(β-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-2,3-dihydro-7-hydroxy-, (S)-, Liquiritin (6CI,7CI,8CI), (2S)-2-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)phenyl]-2,3-dihydro-7-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 4',7-Dihydroxyflavanone 4'-β-D-glucopyranoside, 4',7-Dihydroxyflavanone 4'-β-D-glucoside, 7-Hydroxyflavanone 4'-O-glucoside, Likviritin, Liquiritigenin 4'-β-D-glucopyranoside, Liquiritoside
IUPAC-Name (2S)-7-hydroxy-2-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]-2,3-dihydrochromen-4-one
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[C@@H]3CC(=O)c4ccc(O)cc4O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Liquiritin
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H22O9/c22-9-17-18(25)19(26)20(27)21(30-17)28-12-4-1-10(2-5-12)15-8-14(24)13-6-3-11(23)7-16(13)29-15/h1-7,15,17-23,25-27H,8-9H2/t15-,17+,18+,19-,20+,21+/m0/s1
Formelmasse 418.1264
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.