Learn More
Lisadimate (>85%), TRC
Artikelnummer. 30471666
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30471666 10 mg 10 Milligramm
30466960 50 mg 50 Milligramm
30478837 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30471666 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL46000010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136-44-7
Summenformel C10H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 211.21
Synonym Glyceryl p-aminobenzoate, Escalol 106, Glycerol, 1-(p-aminobenzoate), 2,3-Dihydroxypropyl 4-aminobenzoate, 4-Aminobenzoic acid 1-glyceryl ester, NIPA GMPA
IUPAC-Name 2,3-dihydroxypropyl 4-aminobenzoate
SMILES Nc1ccc(cc1)C(=O)OCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lisadimate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO4/c11-8-3-1-7(2-4-8)10(14)15-6-9(13)5-12/h1-4,9,12-13H,5-6,11H2
Formelmasse 211.0845