Learn More
Lisuride Maleate, TRC
Artikelnummer. 30011215
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011215 10 mg 10 Milligramm
30006975 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011215 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL46907810MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19875-60-6
Summenformel C20H26N4O •C4H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 338.4511607
Synonym 3-(9,10-Didehydro-6-methylergolin-8α-yl)-1,1-diethyl-urea Maleate, N'-[(8α)-9,10-Didehydro-6-methylergolin-8-yl]-N,N-diethyl-urea (Z) 2-Butenedioate, Ergoline Urea Deriv., Indolo[4,3-fg]quinoline Urea Deriv., Apodel, Cuvalit, Dopergin, Eunal, Lisuride Hydrogen Maleate, Lysenyl, Lysenyl Bimaleate, Lysenyl Hydrogen Maleate, Revanil;
SMILES OC(/C=C\C(O)=O)=O.CN1[C@](C2=C[C@H](NC(N(CC)CC)=O)C1)([H])CC3=CNC4=C3C2=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lisuride Maleate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H26N4O.C4H4O4/c1-4-24(5-2)20(25)22-14-10-16-15-7-6-8-17-19(15)13(11-21-17)9-18(16)23(3)12-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-8,10-11,14,18,21H,4-5,9,12H2,1-3H3,(H,22,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,18+;/m0./s1