Learn More
Lithiumacetat-Dihydrat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-44212
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
6108-17-4
C2H3LiO2·2H2O
102.02
MFCD00066949
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
23666338
Lithium;acetat;dihydrat
[Li+].CC(=O)[O-].O.O
6108-17-4
C2H3LiO2·2H2O
102.02
MFCD00066949
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
23666338
Lithium;acetat;dihydrat
[Li+].CC(=O)[O-].O.O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lithium acetate dihydrate
Schmelzpunkt 56°C to 58°C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.5 (5% soln.)
Physikalische Form Anhaftendes kristallines Pulver und Stückchen
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel CH3CO2Li·2H2O
Beilstein 02, 107
Merck Index 15, 5577
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water,215g/L ethanol
Formelmasse 102.02
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium acetate dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetate, lithium, dihydrate, Acetic acid, lithium salt