Learn More
Lithiumacetatdihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023905
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
6108-17-4
C2H7LiO4
102.014
MFCD00066949
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
23666338
Lithiumacetat;Dihydrat
[Li+].CC(=O)[O-].O.O
6108-17-4
C2H7LiO4
102.014
MFCD00066949
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
23666338
Lithiumacetat;Dihydrat
[Li+].CC(=O)[O-].O.O
Lithium acetate dihydrate is used as a buffer component in the modified ninhydrin reagent for amino analysis by ion-exchange chromatography. It is used as a catalyst in organic reactions, alkyd resin and acrylic polymer production and as an anticorrosion agent in molding polyphenylene sulfide resins as well as in the separation of saturated and unsaturated fatty acids. In the pharmaceutical industry, it is utilized for the preparation of diuretics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lithiumacetat-Dihydrat wird als Pufferkomponente im modifizierten Ninhydrinreagenz für die Amino-Analyse durch Ionenaustauschchromatographie verwendet. Es wird als Katalysator bei organischen Reaktionen, bei der Herstellung von Alkydharz und Acrylpolymeren und als Korrosionsschutzmittel beim Gießen von Polyphenylensulfidharzen sowie bei der Trennung von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren eingesetzt. In der pharmazeutischen Industrie wird es für die Herstellung von Diuretika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lithium acetate dihydrate
Schmelzpunkt 54°C to 57°C
Dichte 1.3
Menge 250 g
Beilstein 3564320
Merck Index 14,5521
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 102.01 (65.98 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%